Learn More
4-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid, 98+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10268413 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10268413 1 g Bottiglia in vetro 1g
10228463 5 g Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10268413 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 394070010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 56961-25-2
Formula molecolare C7H5Cl2NO2
Molecular Weight (g/mol) 206.02
Numero MDL MFCD00017091
InChI Key UHXYYTSWBYTDPD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,5-dichloro-4-aminobenzoic acid, unii-bik7ns3b2f, benzoic acid, 4-amino-3,5-dichloro, bik7ns3b2f, 4-amino-3,5-dichlorobenzoicacid, pubchem14451, acmc-209xmx, 4-14-00-01279 beilstein handbook reference, ksc495s0n, 4-carboxy-2,6-dichloroaniline
PubChem CID 42061
IUPAC Name 4-amino-3,5-dichlorobenzoic acid
SMILES NC1=C(Cl)C=C(C=C1Cl)C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-3, 5-dichlorobenzoic acid
CAS min. % 98.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 288°C to 290°C
Colore Cream
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare NH2C6H2(Cl)2CO2H
Quantità 1 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 206.03
Percent Purity 98+%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Amino-3,5-dichlorobenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.