Learn More
Alfa Aesar™ 4-Amino-3,5-dimethyl-1,2,4-triazole, 98%
Marca:  Alfa Aesar™ B20417.03
Dettagli aggiuntivi : CAS : 3530-15-2 Peso : 0.00100kg
Quantità 1g
Codice prodotto. 11404357
  • 65.10€ / 1g
In stock, pronto per la spedizione: 1
Identificatori chimici
3530-15-2
112.136
MIIKMZAVLKMOFM-UHFFFAOYSA-N
229800
CC1=NN=C(N1N)C
C4H8N4
MFCD00051647
3,5-dimethyl-4h-1,2,4-triazol-4-amine, 4-amino-3,5-dimethyl-1,2,4-triazole, dimethyl-1,2,4-triazol-4-amine, dimethyl-4h-1,2,4-triazol-4-amine, 4h-1,2,4-triazol-4-amine, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-1,2,4-triazole-4-ylamine, acmc-1cpm8, 3,5-dimethyl-4-amino-1,2,4-triazole, 4-amino-3,5-dimethyl-1,2,4 triazole, 4h-1,2,4-triazol-4-amine,3,5-dimethyl
3,5-dimethyl-1,2,4-triazol-4-amine
Specifica
4-Amino-3,5-dimethyl-1,2,4-triazole
1g
C4H8N4
115482
MIIKMZAVLKMOFM-UHFFFAOYSA-N
3,5-dimethyl-1,2,4-triazol-4-amine
229800
98%
196°C to 199°C
3530-15-2
MFCD00051647
3,5-dimethyl-4h-1,2,4-triazol-4-amine, 4-amino-3,5-dimethyl-1,2,4-triazole, dimethyl-1,2,4-triazol-4-amine, dimethyl-4h-1,2,4-triazol-4-amine, 4h-1,2,4-triazol-4-amine, 3,5-dimethyl, 3,5-dimethyl-1,2,4-triazole-4-ylamine, acmc-1cpm8, 3,5-dimethyl-4-amino-1,2,4-triazole, 4-amino-3,5-dimethyl-1,2,4 triazole, 4h-1,2,4-triazol-4-amine,3,5-dimethyl
CC1=NN=C(N1N)C
112.136
112.14
Videos
SDS Documenti