Learn More
4-Amino-3-bromopyridine, 98%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 360620050
Dettagli aggiuntivi : CAS : 13534-98-0 Peso : 0.05500kg
Quantità 5g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10025593
  • 177.00€ / 5g
Spedizione stimata: 09-08-2021
Identificatori chimici
13534-98-0
173.01
DDQYSZWFFXOXER-UHFFFAOYSA-N
26095
C1=CN=CC(=C1N)Br
C5H5BrN2
MFCD02068297
4-amino-3-bromopyridine, 3-bromo-4-pyridinamine, 3-bromo-4-aminopyridine, 3-bromo-4-pyridineamine, 4-pyridinamine, 3-bromo, 3-bromo-4-pyridylamine, 3-bromo-4-pyridinylamine, 3-bromo-pyridin-4-ylamine, pubchem1242, acmc-1bnz6
3-bromopyridin-4-amine
Specifica
4-Amino-3-bromopyridine
Glass bottle
67.0°C to 71.0°C
13534-98-0
100.0
C5H5BrN2
22, V,9, 185
DDQYSZWFFXOXER-UHFFFAOYSA-N
3-bromopyridin-4-amine
26095
Crystalline Powder
Authentic
White
5g
97.5
97.5% min. (GC)
MFCD02068297
4-amino-3-bromopyridine, 3-bromo-4-pyridinamine, 3-bromo-4-aminopyridine, 3-bromo-4-pyridineamine, 4-pyridinamine, 3-bromo, 3-bromo-4-pyridylamine, 3-bromo-4-pyridinylamine, 3-bromo-pyridin-4-ylamine, pubchem1242, acmc-1bnz6
C1=CN=CC(=C1N)Br
173.01
173.01
98%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 4-Amino-3-bromopyridine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS Documenti
Certificati