Learn More
4-Amino-3-fluorophenylboronic acid hydrochloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4602011
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
1256355-32-4
C6H7BFNO2·ClH
191.4
NXCNVCKJELIVDM-UHFFFAOYSA-N
4-amino-3-fluorophenylboronic acid hydrochloride, 4-amino-3-fluorophenylboronic acid, hydrochloride, 4-amino-3-fluorophenyl boronic acid hydrochloride, 4-amino-3-fluorophenylboronic acid,hydrochloride, 4-amino-3-fluorophenylboronic acid,hcl, 4-amino-3-fluorophenylboronic acid, hcl, 4-amino-3-fluorophenyl boronic acid-hydrogen chloride 1/1, boronic acid, b-4-amino-3-fluorophenyl-, hydrochloride 1:1
46738020
1256355-32-4
C6H7BFNO2·ClH
191.4
NXCNVCKJELIVDM-UHFFFAOYSA-N
4-amino-3-fluorophenylboronic acid hydrochloride, 4-amino-3-fluorophenylboronic acid, hydrochloride, 4-amino-3-fluorophenyl boronic acid hydrochloride, 4-amino-3-fluorophenylboronic acid,hydrochloride, 4-amino-3-fluorophenylboronic acid,hcl, 4-amino-3-fluorophenylboronic acid, hcl, 4-amino-3-fluorophenyl boronic acid-hydrogen chloride 1/1, boronic acid, b-4-amino-3-fluorophenyl-, hydrochloride 1:1
46738020
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4-Amino-3-fluorophenylboronic acid hydrochloride
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 191.4
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Amino-3-fluorophenylboronic acid hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.