Learn More
4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Amino-3-hydrazino-5-mercapto-1,2,4-triazole |
| CAS | 1750-12-5 |
| Formula molecolare | C2 H6 N6 S |
| Quantità | 10 g |
| Sinonimo | 4-Amino-5-Hydrazino-4H-1,2,4-Triazole-3-Thiol |
| InChI Formula | InChI=1S/C2H6N6S/c3-5-1-6-7-2(9)8(1)4/h3-4H2,(H,5,6)(H,7,9) |
| SMILES | NNc1nnc(S)n1N |
| IUPAC Name | 4-amino-5-hydrazinyl-1,2,4-triazole-3-thiol |
| Molecular Weight (g/mol) | 146.17 |
| Peso formulazione | 146.0375 |