Learn More
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid, 90+%, ACS reagent
Codice prodotto. 10209550 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10209550 25 g Bottiglia in vetro 25g
10480651 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10209550 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 400850250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 116-63-2 | C10H9NO4S | 239.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 116-63-2
Formula molecolare C10H9NO4S
Molecular Weight (g/mol) 239.25
Numero MDL MFCD00004019
InChI Key RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-amino-2-naphthol-4-sulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid, 1-amino-4-sulfo-2-naphthol, 1,2,4-acid, unii-w46sk3p33g, 1-naphthalenesulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy, 4-amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid, 4-amino-3-hydroxynaphthalenesulfonic acid, 1,2,4-aminonaphtholsulfonic acid, 2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylamine
PubChem CID 8316
ChEBI CHEBI:19024
IUPAC Name 4-amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulfonic acid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)O)S(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
Nota nome 98+%
Punto di fusione 295°C
Colore Purple
Residuo della combustione ≤0.1%
Spettro a infrarossi Conforms to Ref Report
Intervallo percentuale saggio 90+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NC10H5(OH)SO3H
Quantità 25 g
Beilstein 14, 846
Sensibilità Pass Test (To Phosphates)
Indice di Merck 15, 450
Informazioni di solubilità (in sodium carbonate) Passes test
Peso formulazione 239.25
Percent Purity 90+%
Grado Reagente ACS
Forma fisica Powder