Learn More
4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid, 95%
Codice prodotto. 10797393 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10797393 25 g Bottiglia in vetro 25g
10103150 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10797393 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 149270250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 116-63-2 | C10H9NO4S | 239.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 116-63-2
Formula molecolare C10H9NO4S
Molecular Weight (g/mol) 239.25
Numero MDL MFCD00004019
InChI Key RXCMFQDTWCCLBL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1-amino-2-naphthol-4-sulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid, 1-amino-4-sulfo-2-naphthol, 1,2,4-acid, unii-w46sk3p33g, 1-naphthalenesulfonic acid, 4-amino-3-hydroxy, 4-amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulphonic acid, 4-amino-3-hydroxynaphthalenesulfonic acid, 1,2,4-aminonaphtholsulfonic acid, 2-hydroxy-4-sulfo-1-naphthylamine
PubChem CID 8316
ChEBI CHEBI:19024
IUPAC Name 4-amino-3-hydroxynaphthalene-1-sulfonic acid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=C2N)O)S(=O)(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-3-hydroxy-1-naphthalenesulfonic acid
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 295.0°C
Colore Pink or Purple
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NC10H5(OH)SO3H
Quantità 25 g
Beilstein 14, 846
Indice di Merck 15, 450
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot sodium bisulfite sol., soluble in alkaline solutions, insoluble in alcohol, ether and benzene
Peso formulazione 239.25
Percent Purity 95%
Forma fisica Granular Powder