Learn More
4-Amino-3-hydroxybenzoic acid, 98%
Codice prodotto. 10282652 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10282652 25 g Bottiglia in vetro 25g
10457582 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10282652 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 354260250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2374-03-0 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2374-03-0
Formula molecolare C7H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 153.14
Numero MDL MFCD00017094
InChI Key NFPYJDZQOKCYIE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-hydroxy-4-aminobenzoic acid, 4-amino-3-hydroxy benzoic acid, benzoic acid, 4-amino-3-hydroxy, chembl1462, 2hdr, pubchem14418, 2-amino-5-carboxyphenol, intermediates-zcf02635, acmc-209g5k, 4-carboxy-2-hydroxyaniline
PubChem CID 137566
IUPAC Name 4-amino-3-hydroxybenzoic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)O)N
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 211°C to 215°C
Colore Brown to Brown-Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 14, IV, 2075
Informazioni di solubilità Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in chcl3 and aq. ethanol
Peso formulazione 153.14
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Amino-3-hydroxybenzoic acid
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.