Learn More
4-Amino-3-hydroxybenzoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Amino-3-hydroxybenzoic Acid |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H7NO3/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,9H,8H2,(H,10,11) |
| Peso formulazione | 153.0426 |