Learn More
4-Amino-3-hydroxypyridine Sulfate, TRC
Codice prodotto. 30325075
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30325075 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30325075 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA61183550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-3-hydroxypyridine Sulfate
CAS 100130-15-2
Formula molecolare C5H6N2O4S
Quantità 50 mg
Sinonimo 4-Amino-3-pyridinol 3-(Hydrogen Sulfate), 3-Hydroxy-3-aminopyridine Sulfate, 4-Amino-3-pyridinol Sulfate
InChI Formula InChI=1S/C5H6N2O4S/c6-4-1-2-7-3-5(4)11-12(8,9)10/h1-3H,(H2,6,7)(H,8,9,10)
SMILES Nc1ccncc1OS(=O)(=O)O
IUPAC Name (4-aminopyridin-3-yl) hydrogen sulfate
Molecular Weight (g/mol) 190.18
Peso formulazione 190.0048