missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Amino-3-isopropyl-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one, TRC

Codice prodotto. 30345305
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30345305 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30345305 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA7233552.5G

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico 4-Amino-3-isopropyl-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one
CAS 96240-10-7
Formula molecolare C5 H10 N4 O
Quantità 2.5 g
Sinonimo 4-Amino-2,4-dihydro-5-(1-methylethyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one, 3-Isopropyl-4-amino-1,2,4-triazol-5-one, 4-Amino-2,4-dihydro-5-isopropyl-1,2,4-triazol-3-one
InChI Formula InChI=1S/C5H10N4O/c1-3(2)4-7-8-5(10)9(4)6/h3H,6H2,1-2H3,(H,8,10)
SMILES CC(C)C1=NNC(=O)N1N
IUPAC Name 4-amino-3-propan-2-yl-1H-1,2,4-triazol-5-one
Molecular Weight (g/mol) 142.159
Peso formulazione 142.085
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.