Learn More
4-Amino-3-isopropyl-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Amino-3-isopropyl-1H-1,2,4-triazol-5(4H)-one |
| CAS | 96240-10-7 |
| Formula molecolare | C5 H10 N4 O |
| Quantità | 250 mg |
| Sinonimo | 4-Amino-2,4-dihydro-5-(1-methylethyl)-3H-1,2,4-triazol-3-one, 3-Isopropyl-4-amino-1,2,4-triazol-5-one, 4-Amino-2,4-dihydro-5-isopropyl-1,2,4-triazol-3-one |
| InChI Formula | InChI=1S/C5H10N4O/c1-3(2)4-7-8-5(10)9(4)6/h3H,6H2,1-2H3,(H,8,10) |
| SMILES | CC(C)C1=NNC(=O)N1N |
| IUPAC Name | 4-amino-3-propan-2-yl-1H-1,2,4-triazol-5-one |
| Molecular Weight (g/mol) | 142.159 |
| Peso formulazione | 142.085 |