Learn More
4-Amino-3-methoxybenzoic acid, 95%
Codice prodotto. 11337589
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11337589 1 g 1g
11347589 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11337589 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H28098.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 29-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2486-69-3 | C8H9NO3 | 167.164 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2486-69-3
Formula molecolare C8H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 167.164
Numero MDL MFCD00016539
InChI Key JNFGLYJROFAOQP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-amino-3-methoxy-benzoic acid, 3-methoxy-4-aminobenzoic acid, 4-amino-m-anisic acid, benzoic acid, 4-amino-3-methoxy, o-anisidine-4-carboxylic acid, 4-amino-3-methoxy benzoic acid, timtec-bb sbb008622, 4-amino-3-methoxybenzoic, 4-amino-3-methoxybenzoic acid, 4-amino-3-methoxybenzoicacid
PubChem CID 288057
IUPAC Name 4-amino-3-methoxybenzoic acid
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-3-methoxybenzoic acid
Punto di fusione 186°C to 188°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 167.16
Percent Purity 95%