Learn More
4-Amino-3-methoxybenzoic acid, 98%
Codice prodotto. 10792284 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10792284 1 g Bottiglia in vetro 1g
10390144 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10792284 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 391460010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2486-69-3 | C8H9NO3 | 167.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2486-69-3
Formula molecolare C8H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 167.16
Numero MDL MFCD00016539
InChI Key JNFGLYJROFAOQP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-amino-3-methoxy-benzoic acid, 3-methoxy-4-aminobenzoic acid, 4-amino-m-anisic acid, benzoic acid, 4-amino-3-methoxy, o-anisidine-4-carboxylic acid, 4-amino-3-methoxy benzoic acid, timtec-bb sbb008622, 4-amino-3-methoxybenzoic, 4-amino-3-methoxybenzoic acid, 4-amino-3-methoxybenzoicacid
PubChem CID 288057
IUPAC Name 4-amino-3-methoxybenzoic acid
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C(=O)O)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-3-methoxybenzoic acid
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 186°C to 188°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OC6H3(NH2)COOH
Quantità 1 g
Peso formulazione 167.16
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder, Crystals and/or Chunks or Fused Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Amino-3-methoxybenzoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.