Learn More
4-Amino-3-methylbenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30313666
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30313666 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30313666 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA61458510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-3-methylbenzoic Acid
CAS 2486-70-6
Formula molecolare C8 H9 N O2
Quantità 10 g
Sinonimo 4-Amino-3-methylbenzoic Acid, m-Toluic acid, 4-amino- (6CI,7CI,8CI), 4-Amino-3-methylbenzoic acid, 3-Methyl-4-aminobenzoic acid, 4-Amino-5-methylbenzoic acid, BTS 28369, NSC 227945
InChI Formula InChI=1S/C8H9NO2/c1-5-4-6(8(10)11)2-3-7(5)9/h2-4H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMILES Cc1cc(ccc1N)C(=O)O
IUPAC Name 4-amino-3-methylbenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 151.162
Peso formulazione 151.0633