Learn More
4-Amino-3-methylbenzonitrile, 98%
Codice prodotto. 11364805
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11364805 1 g 1g
11374805 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11364805 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L17868.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 31-07-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 78881-21-7 | C8H8N2 | 132.166 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 78881-21-7
Formula molecolare C8H8N2
Molecular Weight (g/mol) 132.166
Numero MDL MFCD02093969
InChI Key MBZDCUMFFPWLTJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-methyl-4-aminobenzonitrile, 4-cyano-o-toluidine, 2-amino-5-cyanotoluene, 4-cyano-2-methylaniline, 4-amino-3-methyl-benzonitrile, benzonitrile, 4-amino-3-methyl, pubchem4667, 4-cyano-2-methyianiline, 2-methyl-4-cyanoaniline, acmc-1bc2f
PubChem CID 7010316
IUPAC Name 4-amino-3-methylbenzonitrile
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)C#N)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-3-methylbenzonitrile
Punto di fusione 93°C to 94°C
Quantità 1 g
Numero UN UN3439
Beilstein 3235728
Peso formulazione 132.17
Percent Purity ≥98%