Learn More
4-Amino-3-methylphenol, 98%
Codice prodotto. 11416386
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11416386 25 g 25g
11426386 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11416386 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23152.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 2835-99-6 | C7H9NO | 123.155 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2835-99-6
Formula molecolare C7H9NO
Molecular Weight (g/mol) 123.155
Numero MDL MFCD00007871
InChI Key QGNGOGOOPUYKMC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-amino-m-cresol, 4-hydroxy-2-methylaniline, 3-methyl-4-aminophenol, p-amino-m-cresol, phenol, 4-amino-3-methyl, p-hydroxy-o-toluidine, 2-methyl-4-hydroxyaniline, 2-amino-5-hydroxytoluene, m-cresol, 4-amino, 4-amino-3-cresol
PubChem CID 17819
ChEBI CHEBI:55546
IUPAC Name 4-amino-3-methylphenol
SMILES CC1=C(C=CC(=C1)O)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-3-methylphenol
Punto di fusione 176°C to 179°C
Quantità 25 g
Numero UN UN3077
Beilstein 2078803
Peso formulazione 123.16
Percent Purity 98%