Learn More
4-Amino-3-nitrophenol, 98%
Codice prodotto. 10215481 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10215481 5 g Bottiglia in vetro 5g
10071721 25 g Bottiglia in vetro 25g
10552544 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10215481 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 335220050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 610-81-1 | C6H6N2O3 | 154.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 610-81-1
Formula molecolare C6H6N2O3
Molecular Weight (g/mol) 154.13
Numero MDL MFCD00066310
InChI Key IQXUIDYRTHQTET-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-hydroxy-2-nitroaniline, 3-nitro-4-aminophenol, phenol, 4-amino-3-nitro, 4-amino-3-nitro-phenol, unii-r5wy41q95z, 3-nitro-4-amino phenol, 4-aminophenol-3-nitrophenol, pubchem1481, 4-amino-3-nitropbenol
PubChem CID 3758882
IUPAC Name 4-amino-3-nitrophenol
SMILES C1=CC(=C(C=C1O)[N+](=O)[O-])N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-3-nitrophenol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione >150.0°C
Colore Bordeaux to Red
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Beilstein 13, III, 1203
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, isopropanol,, acetone, dimethyl sulfoxide, chloroform,, methylene chloride, xylene, benzene, diethyl ether
Peso formulazione 154.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Amino-3-nitrophenol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.