Learn More
4-Amino-3-nitrophenol, TRC
Codice prodotto. 30317427
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30317427 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30317427 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA61848510G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Hydroxy-2-nitroaniline
CAS 610-81-1
Formula molecolare C6 H6 N2 O3
Quantità 10 g
Sinonimo 4-Amino-3-nitrophenol, 2-Amino-5-hydroxynitrobenzene, 2-Nitro-4-hydroxyaniline, 3-Nitro-4-aminophenol, 4-Hydroxy-2-nitroaniline, NSC 400380, p-Hydroxy-o-nitroaniline
InChI Formula InChI=1S/C6H6N2O3/c7-5-2-1-4(9)3-6(5)8(10)11/h1-3,9H,7H2
SMILES Nc1ccc(O)cc1[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 4-amino-3-nitrophenol
Molecular Weight (g/mol) 154.123
Peso formulazione 154.0378