Learn More
4-Amino-3-penten-2-one, 96%
Codice prodotto. 11318125
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11318125 1 g 1g
11328125 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11318125 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L08379.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 1118-66-7 | C5H9NO | 99.133 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1118-66-7
Formula molecolare C5H9NO
Molecular Weight (g/mol) 99.133
Numero MDL MFCD00043715
InChI Key OSLAYKKXCYSJSF-ONEGZZNKSA-N
Sinonimo acetylacetonamine, fluoral-p, 4-amino-3-penten-2-one, e-4-aminopent-3-en-2-one, 3-penten-2-one, 4-amino, 3e-4-aminopent-3-en-2-one, 4-aminopent-3-en-2-one, 4-amino-pent-3-en-2-one, e-4-amino-3-pentene-2-one, 2-acetyl-1-amino-1-methylethylene
PubChem CID 5367854
ChEBI CHEBI:51695
IUPAC Name (E)-4-aminopent-3-en-2-one
SMILES CC(=CC(=O)C)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-3-penten-2-one
Punto di fusione 36°C to 41°C
Punti di ebollizione 209°C to 213°C
Quantità 1 g
Beilstein 1209344
Peso formulazione 99.13
Percent Purity 96%