Learn More
4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10410964
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10410964 10 g Amber Glass Bottle 10g
10029511 1 g Amber Glass Bottle 1g
10255704 50 g Amber Glass Bottle 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10410964 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore TL00679EA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Identificatori chimici
CAS 175278-22-5
Formula molecolare C8H6F3NO3
Molecular Weight (g/mol) 221.135
InChI Key IXJFWBNYFTWBOR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-amino-3-trifluoromethoxy benzoic acid, rarechem al bo 0798, buttpark 83\07-32, 4-amino-3-trifluoromethoxy-benzoic acid, 4-amine-3-trifluoromethoxy benzoic acid, benzoic acid, 4-amino-3-trifluoromethoxy, 4-amino-3-trifluoromethoxybenzoicacid, pubchem14042, acmc-209e9s
PubChem CID 2735951
IUPAC Name 4-amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)OC(F)(F)F)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 10 g
Peso formulazione 221.13
Percent Purity 95%