Learn More
4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid, 98%
Codice prodotto. 15495687
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15495687 25 g 25g
15485687 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15495687 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32915.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 175278-22-5 | C8H6F3NO3 | 221.135 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 175278-22-5
Formula molecolare C8H6F3NO3
Molecular Weight (g/mol) 221.135
Numero MDL MFCD00205143
InChI Key IXJFWBNYFTWBOR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-amino-3-trifluoromethoxy benzoic acid, rarechem al bo 0798, buttpark 83\07-32, 4-amino-3-trifluoromethoxy-benzoic acid, 4-amine-3-trifluoromethoxy benzoic acid, benzoic acid, 4-amino-3-trifluoromethoxy, 4-amino-3-trifluoromethoxybenzoicacid, pubchem14042, acmc-209e9s
PubChem CID 2735951
IUPAC Name 4-amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
SMILES C1=CC(=C(C=C1C(=O)O)OC(F)(F)F)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Quantità 25 g
Peso formulazione 221.14
Percent Purity 98%