Learn More
4-Amino-3-(trifluoromethyl)benzoic acid, 98%
Codice prodotto. 15455217
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15455217 10 g 10g
15445217 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15455217 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H32487.09
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 400-76-0 | C8H6F3NO2 | 205.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 400-76-0
Formula molecolare C8H6F3NO2
Molecular Weight (g/mol) 205.14
Numero MDL MFCD03407960
InChI Key NPPPORJZPNJXNQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-amino-3-trifluoromethyl benzoic acid, 4-amino-3-trifluoromethylbenzioc acid, rarechem al bo 0877, 4-amino-5-trifluoromethylbenzoic acid, 4-amino-3-trifluoromethyl-benzoic acid, benzoic acid, 4-amino-3-trifluoromethyl, 4-amino-3-trifluoromethyl benzoic acid 3-trifluoromethyl-4-aminobenzoic acid, 4-amino-3-trifluoromethylbenzoicacid, pubchem2211
PubChem CID 3254286
IUPAC Name 4-amino-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
SMILES NC1=C(C=C(C=C1)C(O)=O)C(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Punto di fusione 212°C to 215°C
Quantità 10 g
Beilstein 3291493
Peso formulazione 205.14
Percent Purity 98%