Learn More
4-Amino-4'-chlorobiphenyl, 97%
Product Code. 11955261 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Unit Size:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantità unitSize
11955261 1 g 1g
11965261 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 11955261 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 444460010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-08-2026
Add to basket
CAS: 135-68-2 | C12H10ClN | 203.67 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 135-68-2
Formula molecolare C12H10ClN
Molecular Weight (g/mol) 203.67
InChI Key OREQWMWYRYXCDF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-amino-4'-chlorobiphenyl, 4'-chloro-1,1'-biphenyl-4-amine, 4'-chlorobiphenyl-4-ylamine, 4'-chlorobiphenyl-4-amine, 4-amino-4'-chlorodiphenyl, 1,1'-biphenyl-4-amine,4'-chloro, unii-c8tzy038qb, 4-4-chlorophenyl aniline, 4-amino-4'-chloro-biphenyl, 4-biphenylamine, 4'-chloro
PubChem CID 8675
IUPAC Name 4-(4-chlorophenyl)aniline
SMILES C1=CC(=CC=C1C2=CC=C(C=C2)Cl)N
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Amino-4'-chlorobiphenyl
Punto di fusione 127°C to 131°C
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Indice di Merck 15,43
Peso formulazione 203.67
Percent Purity 97%
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Amino-4'-chlorobiphenyl
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.