Learn More
4-Amino-4'-nitrostilbene-2,2'-disulfonic Acid Disodium Salt, TRC
Codice prodotto. 30318585
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30318585 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30318585 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6184602.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-4'-nitrostilbene-2,2'-disulfonic Acid, Disodium Salt
CAS 6634-82-8
Formula molecolare C14 H10 N2 O8 S2 . 2 Na
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C14H12N2O8S2.2Na/c15-11-5-3-9(13(7-11)25(19,20)21)1-2-10-4-6-12(16(17)18)8-14(10)26(22,23)24;;/h1-8H,15H2,(H,19,20,21)(H,22,23,24);;/q;2*+1/p-2/b2-1+;;
SMILES [Na+].[Na+].Nc1ccc(\C=C\c2ccc(cc2S(=O)(=O)[O-])[N+](=O)[O-])c(c1)S(=O)(=O)[O-]
IUPAC Name disodium;5-amino-2-[(E)-2-(4-nitro-2-sulfonatophenyl)ethenyl]benzenesulfonate
Molecular Weight (g/mol) 444.35
Peso formulazione 443.9674