Learn More
4-Amino-4H-1,2,4-triazole, 99%
Codice prodotto. 10365780 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10365780 25 g Bottiglia in vetro 25g
10687294 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10365780 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 104700250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 584-13-4 | C2H4N4 | 84.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 584-13-4
Formula molecolare C2H4N4
Molecular Weight (g/mol) 84.08
Numero MDL MFCD00003099
InChI Key FMCUPJKTGNBGEC-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-amino-1,2,4-triazole, 4-amino-4h-1,2,4-triazole, 4h-1,2,4-triazol-4-amine, 1-amino-1,3,4-triazole, 4h-1,2,4-triazole, 4-amino, 1-amino-1h-1,3,4-triazole, 4-amino-1,2,4 4h-triazole, 4h-1,2,4-triazol-4-ylamine, 1-amino-1,4-triazole, 4-amino-1,4-triazole
PubChem CID 11432
IUPAC Name 1,2,4-triazol-4-amine
SMILES C1=NN=CN1N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-4H-1, 2, 4-triazole
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 84.0°C
Colore Beige or White
Punto d'infiammabilità >149°C
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 26, IV, 40
Informazioni di solubilità Solubility in water: 810g/L (20°C) in water. Other solubilities: soluble in ethanol and dimethyl sulfoxyde,very little soluble in vegetal oils
Peso formulazione 84.08
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Amino-4H-1,2,4-triazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.