Learn More
4-Amino-5-(aminomethyl)-2-ethylpyrimidine Dihydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30326852
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30326852 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30326852 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA611098100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-5-(aminomethyl)-2-ethylpyrimidine Dihydrochloride
CAS 1007-45-0
Formula molecolare C7H12N4 . 2(HCl)
Quantità 100 mg
Sinonimo 4-Amino-5-(aminomethyl)-2-ethylpyrimidine Dihydrochloride (7CI,8CI), 4-Amino-2-ethyl-5-2-pyrimidinemethanamine Hydrochloride (1:2)
InChI Formula InChI=1S/C7H12N4.2ClH/c1-2-6-10-4-5(3-8)7(9)11-6;;/h4H,2-3,8H2,1H3,(H2,9,10,11);2*1H
SMILES CCC1=NC=C(CN)C(N)=N1.Cl.Cl
IUPAC Name 5-(aminomethyl)-2-ethylpyrimidin-4-amine hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 225.12
Peso formulazione 224.09