Learn More
4-Amino-5-aminomethyl-2-methylpyrimidine Dihydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30008946
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30008946 50 mg 50mg
30006912 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30008946 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA58187550MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 874-43-1
Formula molecolare C6 H10 N4 . 2 Cl H
Molecular Weight (g/mol) 211.09
Sinonimo Thiamine Impurity 6 Dihydrochloride
IUPAC Name 5-(aminomethyl)-2-methylpyrimidin-4-amine;dihydrochloride
SMILES Cl.Cl.Cc1ncc(CN)c(N)n1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-5-aminomethyl-2-methylpyrimidine, Dihydrochloride
Nomi componenti o analita 4-Amino-5-aminomethyl-2-methylpyrimidine, Dihydrochloride
Shipping Condition Room Temperature
InChI Formula InChI=1S/C6H10N4.2ClH/c1-4-9-3-5(2-7)6(8)10-4;;/h3H,2,7H2,1H3,(H2,8,9,10);2*1H
Tipo di soluzione Neat
Industry Type Forensics
Quantità 50 mg
Peso formulazione 210.0439