Learn More
4-Amino-5-bromo-2-chloropyrimidine, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10349447 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10349447 1 g Bottiglia in vetro 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10349447 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 429380010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 205672-25-9
Formula molecolare C4H3BrClN3
Molecular Weight (g/mol) 208.44
Numero MDL MFCD07782040
InChI Key QOWALNIZDHZTSM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-amino-5-bromo-2-chloropyrimidine, 4-pyrimidinamine, 5-bromo-2-chloro, 5-bromo-2-chloro-4-pyrimidinamine, 5-bromo-2-chloro-pyrimidin-4-ylamine, 5-bromo-2-chloropyrimidine-4-ylamine, pubchem18570, acmc-209fbz, 5-bromo-2-chloro-pyrimidin-4-amine, 5-bromo-2-chloropyrimidin-4-ylamine
PubChem CID 2763293
IUPAC Name 5-bromo-2-chloropyrimidin-4-amine
SMILES NC1=NC(Cl)=NC=C1Br
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-5-bromo-2-chloropyrimidine
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 189.0°C to 191.0°C
Colore Brown to Purple
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Peso formulazione 208.45
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Amino-5-bromo-2-chloropyrimidine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.