Learn More
4-Amino-5-trifluoromethylbenzoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Amino-5-trifluoromethylbenzoic Acid |
| CAS | 400-76-0 |
| Formula molecolare | C8H6F3NO2 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | 4-Amino-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluic Acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H6F3NO2/c9-8(10,11)5-3-4(7(13)14)1-2-6(5)12/h1-3H,12H2,(H,13,14) |
| SMILES | Nc1ccc(cc1C(F)(F)F)C(=O)O |
| IUPAC Name | 4-amino-3-(trifluoromethyl)benzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 205.13 |
| Peso formulazione | 205.0351 |