Learn More
4-Amino-5-trifluoromethylbenzoic Acid, TRC
Codice prodotto. 30344352
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2.5 g
Dimensione della confezione:
2.50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30344352 2.5 g 2.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30344352 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6307802.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-5-trifluoromethylbenzoic Acid
CAS 400-76-0
Formula molecolare C8H6F3NO2
Quantità 2.5 g
Sinonimo 4-Amino-alpha,alpha,alpha-trifluoro-m-toluic Acid
InChI Formula InChI=1S/C8H6F3NO2/c9-8(10,11)5-3-4(7(13)14)1-2-6(5)12/h1-3H,12H2,(H,13,14)
SMILES Nc1ccc(cc1C(F)(F)F)C(=O)O
IUPAC Name 4-amino-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 205.13
Peso formulazione 205.0351