Learn More
4-Amino-6-chloro-1,3-benzenedisulfonamide, 98%
Codice prodotto. 10775052 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10775052 5 g Bottiglia in vetro 5g
10391800 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10775052 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 251850050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 121-30-2 | C6H8ClN3O4S2 | 285.73 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 121-30-2
Formula molecolare C6H8ClN3O4S2
Molecular Weight (g/mol) 285.73
InChI Key IHJCXVZDYSXXFT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-amino-6-chloro-1,3-benzenedisulfonamide, chloraminophenamide, salmid, idorese, chloroaminophenamide, 1,3-benzenedisulfonamide, 4-amino-6-chloro, 5-chloro-2,4-disulfamylaniline, 4-amino-6-chloro-m-benzenedisulfonamide, 3-chloro-4,6-disulfamoylaniline, 5-chloro-2,4-disulfamoylaniline
PubChem CID 67136
ChEBI CHEBI:3602
IUPAC Name 4-amino-6-chlorobenzene-1,3-disulfonamide
SMILES C1=C(C(=CC(=C1Cl)S(=O)(=O)N)S(=O)(=O)N)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-6-chloro-1, 3-benzenedisulfonamide
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 260.0°C to 263.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Indice di Merck 15,2076
Peso formulazione 285.73
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder