Learn More
4-Amino-6-chloro-1,3-benzenedisulfonamide, TRC
Codice prodotto. 17994105
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
50 g
Dimensione della confezione:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17994105 5 g 5g
17921805 50 g 50g
17952465 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 17994105 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA6033755G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 121-30-2
Formula molecolare C6 H8 Cl N3 O4 S2
Molecular Weight (g/mol) 285.73
Sinonimo 4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide, Salamide, Hydrochlorothiazide Imp. B (EP), Hydrochlorothiazide RC A (USP), Chloraminophenamide
IUPAC Name 4-amino-6-chlorobenzene-1,3-disulfonamide
SMILES Nc1cc(Cl)c(cc1S(=O)(=O)N)S(=O)(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C6H8ClN3O4S2/c7-3-1-4(8)6(16(10,13)14)2-5(3)15(9,11)12/h1-2H,8H2,(H2,9,11,12)(H2,10,13,14)
Peso formulazione 284.9645
Percent Purity >95%