Learn More
4-Amino-6-chloro-2-methylmercaptopyrimidine, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10224510
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
1005-38-5
C5H6ClN3S
175.64
MFCD00006088
ISUXMAHVLFRZQU-UHFFFAOYSA-N
4-amino-6-chloro-2-methylthio pyrimidine, 4-amino-6-chloro-2-methylmercaptopyrimidine, 4-pyrimidinamine, 6-chloro-2-methylthio, 6-chloro-2-methylsulfanyl pyrimidin-4-amine, 6-chloro-2-methylthio pyrimidin-4-amine, pyrimidine, 4-amino-6-chloro-2-methylthio, 4-amino-6-chloro-2-methylthiopyrimidine, 6-chloro-2-methylthiopyrimidin-4-ylamine, 6-amino-4-chloro-2-methylmercaptopyrimidine, 6-chloro-2-methylsulfanyl-pyrimidin-4-amine
70496
6-chloro-2-methylsulfanylpyrimidin-4-amine
CSC1=NC(=CC(=N1)Cl)N
1005-38-5
C5H6ClN3S
175.64
MFCD00006088
ISUXMAHVLFRZQU-UHFFFAOYSA-N
4-amino-6-chloro-2-methylthio pyrimidine, 4-amino-6-chloro-2-methylmercaptopyrimidine, 4-pyrimidinamine, 6-chloro-2-methylthio, 6-chloro-2-methylsulfanyl pyrimidin-4-amine, 6-chloro-2-methylthio pyrimidin-4-amine, pyrimidine, 4-amino-6-chloro-2-methylthio, 4-amino-6-chloro-2-methylthiopyrimidine, 6-chloro-2-methylthiopyrimidin-4-ylamine, 6-amino-4-chloro-2-methylmercaptopyrimidine, 6-chloro-2-methylsulfanyl-pyrimidin-4-amine
70496
6-chloro-2-methylsulfanylpyrimidin-4-amine
CSC1=NC(=CC(=N1)Cl)N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4-Amino-6-chloro-2-methylmercaptopyrimidine
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 130°C to 134°C
Colore Beige to White or Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 5 g
Beilstein 25, 11
Peso formulazione 175.64
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Amino-6-chloro-2-methylmercaptopyrimidine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.