Learn More
Alfa Aesar™ 4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine, 98%
Codice prodotto. 15442578
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15442578 1 g 1g
15452578 5 g 5g
15462578 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15442578 Fornitore Alfa Aesar™ N. del fornitore H56141.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 1005-38-5
Formula molecolare C5H6ClN3S
Molecular Weight (g/mol) 175.634
Numero MDL MFCD00006088
InChI Key ISUXMAHVLFRZQU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-amino-6-chloro-2-methylthio pyrimidine, 4-amino-6-chloro-2-methylmercaptopyrimidine, 4-pyrimidinamine, 6-chloro-2-methylthio, 6-chloro-2-methylsulfanyl pyrimidin-4-amine, 6-chloro-2-methylthio pyrimidin-4-amine, pyrimidine, 4-amino-6-chloro-2-methylthio, 4-amino-6-chloro-2-methylthiopyrimidine, 6-chloro-2-methylthiopyrimidin-4-ylamine, 6-amino-4-chloro-2-methylmercaptopyrimidine, 6-chloro-2-methylsulfanyl-pyrimidin-4-amine
PubChem CID 70496
IUPAC Name 6-chloro-2-methylsulfanylpyrimidin-4-amine
SMILES CSC1=NC(=CC(=N1)Cl)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-6-chloro-2-(methylthio)pyrimidine
Punto di fusione 130°C to 132°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 175.64
Percent Purity 98%