Learn More
4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide (Salamide), Mikromol™
Codice prodotto. 17923326
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
25mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17923326 100 mg 100mg
17911546 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17923326 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0011.01
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide (Salamide)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide
CAS 121-30-2
Nomi componenti o analita 4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C6 H8 Cl N3 O4 S2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Hydrochlorothiazide Imp. B (EP), Benzothiadiazine USP Related Compound A, Benzothiadiazine USP RC A, 4-Amino-6-chlorobenzene-1,3-disulphonamide, Salamide, Hydrochlorothiazide Imp. B (EP), Hydrochlorothiazide RC A (USP), SKF-9703, Benzothiadiazine Related Compound A, Benzothiadiazine Related Compound A, Benzothiadiazine Related Compound A, Hydrochlorothiazide Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C6H8ClN3O4S2/c7-3-1-4(8)6(16(10,13)14)2-5(3)15(9,11)12/h1-2H,8H2,(H2,9,11,12)(H2,10,13,14)
SMILES Nc1cc(Cl)c(cc1S(=O)(=O)N)S(=O)(=O)N
IUPAC Name 4-amino-6-chlorobenzene-1,3-disulfonamide
Molecular Weight (g/mol) 285.73
Quantità 100 mg
Peso formulazione 284.9645 g/mol