Learn More
4-Amino-6-chloropyrimidine, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15294318 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15294318 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15294318 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 454100010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-6-chloropyrimidine
CAS 5305-59-9
Punto di fusione 212.0°C to 216.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C4H4ClN3
Quantità 1 g
Sinonimo 4-amino-6-chloropyrimidine, 6-chloropyrimidin-4-ylamine, 6-chloro-pyrimidin-4-ylamine, 4-pyrimidinamine, 6-chloro, 6-chloro-4-pyrimidinamine, 6-amino-4-chloropyrimidine, 6-chloropyrimidine-4-ylamine, 6-chloro-4-aminopyrimidine, 6-chlorpyrimidin-4-amin, zlchem 630
InChI Key DUKKRSPKJMHASP-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=C(N=CN=C1Cl)N
IUPAC Name 6-chloropyrimidin-4-amine
Molecular Weight (g/mol) 129.55
PubChem CID 238012
Peso formulazione 129.55
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Amino-6-chloropyrimidine, 95%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.