Learn More
4-Amino-6-hydroxypyrimidine, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15519503 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15519503 5 g 5g
15509503 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15519503 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 459750050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 1193-22-2
Formula molecolare C4H5N3O
Molecular Weight (g/mol) 111.10
Numero MDL MFCD00051502
InChI Key HFMLLTVIMFEQRE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-amino-6-hydroxypyrimidine, 6-aminopyrimidin-4-ol, 4-hydroxy-6-aminopyrimidine, 4-pyrimidinol, 6-amino, 4 1h-pyrimidinone, 6-amino, 6-aminopyrimidin-4 3h-one, 4-oxy-6-aminopyrimidine, 6-amino-4-pyrimidinol, 6-amino-3h-pyrimidin-4-one, 6-amino-4 1h-pyrimidinone
PubChem CID 70944
SMILES NC1=CC(=O)N=CN1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-6-hydroxypyrimidine
Punto di fusione 262.0°C to 264.0°C
Perdita all'essiccatura 1% max. (105°C, 3 hr)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble.
IUPAC Name 6-amino-1,4-dihydropyrimidin-4-one
Peso formulazione 111.1
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Amino-6-hydroxypyrimidine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.