Learn More
4-Amino-6-hydroxypyrimidine, TRC
Codice prodotto. 30327958
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30327958 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30327958 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA611665100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-6-hydroxypyrimidine
CAS 1193-22-2
Formula molecolare C4 H5 N3 O
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C4H5N3O/c5-3-1-4(8)7-2-6-3/h1-2H,(H3,5,6,7,8)
SMILES Nc1cc(O)ncn1
IUPAC Name 6-aminopyrimidin-4-ol
Molecular Weight (g/mol) 111.1
Peso formulazione 111.0433