Learn More
4-Amino-6-methoxypyrimidine, 97%
Codice prodotto. 10554151 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10554151 5 g Glass Bottle 5g
10449671 25 g Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10554151 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 337450050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 08-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 696-45-7 | C5H7N3O | 125.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 696-45-7
Formula molecolare C5H7N3O
Molecular Weight (g/mol) 125.13
Numero MDL MFCD00129983
InChI Key VELRBZDRGTVGGT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-amino-6-methoxypyrimidine, 6-methoxy-pyrimidin-4-ylamine, 6-methoxy-4-pyrimidinamine, 4-amino-6-methoxy pyrimidine, 4-pyrimidinamine, 6-methoxy, 6-methoxypyrimidine-4-ylamine, 6-methoxypyrimidin-4-amin, pubchem2605, acmc-209oa2, 6-amino-4-methoxypyrimidine
PubChem CID 735731
IUPAC Name 6-methoxypyrimidin-4-amine
SMILES COC1=NC=NC(=C1)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-6-methoxypyrimidine
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 154.0°C to 159.0°C
Colore White to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 125.13
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder