Learn More
4-Amino-N,N-dimethylbenzenesulfonamide, 97%
Codice prodotto. 15486597
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15486597 1 g 1g
15496597 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15486597 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33747.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 1709-59-7 | C8H12N2O2S | 200.26 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1709-59-7
Formula molecolare C8H12N2O2S
Molecular Weight (g/mol) 200.26
Numero MDL MFCD00031428
InChI Key BABGMPQXLCJMSK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo n,n-dimethylsulfanilamide, n1-dimethylsulfanilamide, 4-amino-n,n-dimethylbenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, 4-amino-n,n-dimethyl, n',n'-dimethylsulfonamide, n 1-dimethylsulfanilamide, p-dimethylsulfamoyl aniline, n1,n1-dimethylsulfanilamide, 4-amino-n,n-dimethyl-benzenesulfonamide, p-amino-n,n-dimethylbenzenesulfonamide
PubChem CID 74369
IUPAC Name 4-amino-N,N-dimethylbenzenesulfonamide
SMILES CN(C)S(=O)(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-N,N-dimethylbenzenesulfonamide
Punto di fusione 168°C to 170°C
Quantità 1 g
Peso formulazione 200.26
Percent Purity 97%