Learn More
Alfa Aesar™ 4'-Aminoacetanilide, 98+%
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4'-Aminoacetanilide |
| CAS | 122-80-5 |
| Punti di ebollizione | 267°C |
| Punto d'infiammabilità | 195°C (383°F) |
| Formula molecolare | C8H10N2O |
| Numero MDL | MFCD00007853 |
| Quantità | 25g |
| Beilstein | 742888 |
| Sensibilità | Air Sensitive |
| Indice di Merck | 14,411 |
| Vedi altri risultati |