Learn More
4'-Aminoacetanilide, TRC
Codice prodotto. 30180407
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30180407 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30180407 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA5800105G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Amino-N-acetylaniline
CAS 122-80-5
Formula molecolare C8 H10 N2 O
Quantità 5 g
Sinonimo Acetamide, N-(4-aminophenyl)-, Acetanilide, 4'-amino- (6CI,7CI,8CI), Acetanilide, p-amino- (4CI), N-(4-Aminophenyl)acetamide, (4-(Acetylamino)phenyl)amine, 1-Amino-4-(acetylamino)benzene, 4-(Acetylamino)aniline, 4-Acetamidoaniline, 4-Acetoamidoaniline, 4-Acetylaminobenzeneamine, 4-Amino-N-acetylaniline, 4'-Aminoacetanilide, Acetparamin, Acetyl-p-phenylenediamine, C.I. 76005, C.I. Oxidation Base 19, Fourrine 88, Fourrine A, N-(p-Aminophenyl)acetamide, N-Acetyl-1,4-benzenediamine, N-Acetyl-1,4-phenylenediamine, N-Acetyl-p-phenylenediamine, NSC 2135, Paracetamin, p-(Acetylamino)aniline, p-Acetamidoaniline, p-Acetoaminoaniline, p-Aminoacetanilide, GR 109244X, Trametinib related
InChI Formula InChI=1S/C8H10N2O/c1-6(11)10-8-4-2-7(9)3-5-8/h2-5H,9H2,1H3,(H,10,11)
SMILES CC(=O)Nc1ccc(N)cc1
IUPAC Name N-(4-aminophenyl)acetamide
Molecular Weight (g/mol) 150.18
Peso formulazione 150.0793