Learn More
4'-Aminoacetophenone, 99%
Codice prodotto. 10040710 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10040710 10 g Bottiglia in vetro 10g
10172890 25 g Bottiglia in vetro 25g
10764971 100 g Bottiglia in vetro 100g
10321294 500 g Bottiglia in vetro 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10040710 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 103090100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 99-92-3 | C8H9NO | 135.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 99-92-3
Formula molecolare C8H9NO
Molecular Weight (g/mol) 135.17
Numero MDL MFCD00007896
InChI Key GPRYKVSEZCQIHD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-aminoacetophenone, 4-aminoacetophenone, 1-4-aminophenyl ethanone, p-aminoacetophenone, 4-acetylaniline, p-acetylaniline, ethanone, 1-4-aminophenyl, p-aminoacetylbenzene, 1-4-aminophenyl ethan-1-one, acetophenone, p-amino
PubChem CID 7468
IUPAC Name 1-(4-aminophenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(N)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Aminoacetophenone
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 96.0°C to 102.0°C
Colore Brown to Yellow
Punti di ebollizione 293.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare H2NC6H4COCH3
Quantità 10 g
Beilstein 14, 46
Fieser 04,18
Indice di Merck 14, 413
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water. Other solubilities: soluble in hcl,soluble in alcohol and ether,sparingly soluble in benzene
Peso formulazione 135.17
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4'-Aminoacetophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.