Learn More
4-Aminoacetophenone, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 4-Aminoacetophenone |
| CAS | 99-92-3 |
| Formula molecolare | C8 H9 N O |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 4-Acetylaniline, p-Aminoacetophenone, p-Aminoacetylbenzene |
| InChI Formula | InChI=1S/C8H9NO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,9H2,1H3 |
| SMILES | CC(=O)c1ccc(N)cc1 |
| IUPAC Name | 1-(4-aminophenyl)ethanone |
| Molecular Weight (g/mol) | 135.16 |
| Peso formulazione | 135.0684 |