Learn More
4-Aminoacetophenone, TRC
Codice prodotto. 30308794
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30308794 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30308794 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA580075100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Aminoacetophenone
CAS 99-92-3
Formula molecolare C8 H9 N O
Quantità 100 g
Sinonimo 4-Acetylaniline, p-Aminoacetophenone, p-Aminoacetylbenzene
InChI Formula InChI=1S/C8H9NO/c1-6(10)7-2-4-8(9)5-3-7/h2-5H,9H2,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc(N)cc1
IUPAC Name 1-(4-aminophenyl)ethanone
Molecular Weight (g/mol) 135.16
Peso formulazione 135.0684