Learn More
4-Aminoantipyrine, 97%
Codice prodotto. 11491498
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11491498 100 g 100g
11401508 500 g 500g
11411508 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11491498 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13846.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 83-07-8 | C11H13N3O | 203.245 g/mol
4-Aminoantipyrine shows both analgesic and anti-inflammatory properties. It is used as a reagent for glucose determination in the presence of peroxidase and phenol. It is used as a drug dipyrone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Aminoantipyrine shows both analgesic and anti-inflammatory properties. It is used as a reagent for glucose determination in the presence of peroxidase and phenol. It is used as a drug dipyrone.
Solubility
Soluble in water. 500 g/L (20°C), methanol. Partially soluble in diethyl ether.
Notes
Incompatible with Strong oxidizing agents, strong acids, acid chlorides, acid anhydrides.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 83-07-8
Formula molecolare C11H13N3O
Molecular Weight (g/mol) 203.245
Numero MDL MFCD00003145
InChI Key RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-aminoantipyrine, ampyrone, metapirazone, aminoantipyrine, solvapyrin-a, aminoazophene, 4-aminophenazone, 4-aminoantipyrene, aminoantipyrin, solnapyrin-a
PubChem CID 2151
ChEBI CHEBI:59026
IUPAC Name 4-amino-1,5-dimethyl-2-phenylpyrazol-3-one
SMILES CC1=C(C(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Aminoantipyrine
Punto di fusione 106°C to 110°C
Intervallo percentuale saggio 97%
Quantità 100 g
Beilstein 181635
Indice di Merck 14,591
Informazioni di solubilità Soluble in water. 500g/L (20°C),methanol. Partially soluble in diethyl ether.
Peso formulazione 203.25
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Aminoantipyrine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Aminoantipyrine