Learn More
4-Aminoantipyrine, >98%, Thermo Scientific™
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
50g
Descrizione
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Aminoantipyrine |
| Punto di fusione | 106°C to 110°C |
| Imballaggio | Plastic bottle |
| Quantità | 100 g |
| Beilstein | 181635 |
| Peso formulazione | 203.25 |
| Percent Purity | ≥98% |
| Forma fisica | Crystalline Powder |