Learn More
4-Aminoantipyrine, 98%
Codice prodotto. 10795161 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10795161 25 g Bottiglia in vetro 25g
10497660 100 g Bottiglia in vetro 100g
10705171 500 g Bottiglia in vetro 500g
11946863 2.5 kg Plastic Bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10795161 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 103150250
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
4-Aminoantipyrine, 98%, C11H13N3O, CAS Number-83-07-8, 4-aminoantipyrene, aminoantipyrin, ampyrone, 4-aminoantipyrine, 4-aminophenazone, metapirazone, solnapyrin-a, aminoazophene, solvapyrin-a, aminoantipyrine, 25g, (5% aq. soln.) clear, 24,273, 100.0, 97.5, CHEBI:59026, Brown-Yellow to Yellow | CAS: 83-07-8 | C11H13N3O | 203.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 83-07-8
Formula molecolare C11H13N3O
Molecular Weight (g/mol) 203.25
Numero MDL MFCD00003145
InChI Key RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-aminoantipyrine, ampyrone, metapirazone, aminoantipyrine, solvapyrin-a, aminoazophene, 4-aminophenazone, 4-aminoantipyrene, aminoantipyrin, solnapyrin-a
PubChem CID 2151
ChEBI CHEBI:59026
IUPAC Name 4-amino-1,5-dimethyl-2-phenylpyrazol-3-one
SMILES CC1=C(C(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Aminoantipyrine
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 105.5°C to 110.0°C
Colore Brown-Yellow to Yellow
Densità 0.8000g/mL
Perdita all'essiccatura 1.5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 24,273
Indice di Merck 15,413
Gravità specifica 0.8
Informazioni di solubilità (5% in water) Clear
Peso formulazione 203.25
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystals or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Aminoantipyrine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.