Learn More
4-Aminoantipyrine, 99%, MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11493141 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
250 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11493141 100 g
11483141 10 g
11403151 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11493141 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0215034380
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-01-2027
4-Aminoantipyrine, Yellow Powder
  • Reagent for determination of chlorinated phenols, phenylglycosidase, and glucose in the presence of phenol and peroxidase.
Identificatori chimici
CAS 83-07-8
Formula molecolare C11H13N3O
Numero MDL MFCD00003145
InChI Key RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 2151
ChEBI CHEBI:59026
IUPAC Name 4-amino-1,5-dimethyl-2-phenylpyrazol-3-one
SMILES CC1=C(C(=O)N(N1C)C2=CC=CC=C2)N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Aminoantipyrine
Colore Yellow
Intervallo percentuale saggio 0.99
Quantità 100 g
Sinonimo 4-aminoantipyrine, ampyrone, metapirazone, aminoantipyrine, solvapyrin-a, aminoazophene, 4-aminophenazone, 4-aminoantipyrene, aminoantipyrin, solnapyrin-a
Molecular Weight (g/mol) 203.245
Peso formulazione 203.25
Forma fisica Powder